Läs mer
o-Ftalaldehyd, TRC
Produktkod. 30009684
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009684 1 g
30004576 5 g
30007636 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009684 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3842001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 643-79-8
Molekylformel C8 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Synonym 1,2-Benzenedicarboxaldehyde, Phthalaldehyde, 1,2-Diformylbenzene, 1,2-Formylbenzene, 1,2-Phthalaldehyde, 2-Formylbenzaldehyde, 2-Phthalaldehyde, Benzene-1,2-dicarbaldehyde, CIDEX OPA, NSC 13394, OP 100S, OP 100SF, Phthalic Aldehyde, Phthalic Dialdehyde, Phthalyldicarboxaldehyde, Phtharal, o-Benzenedicarbaldehyde, o-Diformylbenzene, o-Phthaldialdehyde, o-Phthalic Dialdehyde
IUPAC-namn ftalaldehyd
LEDER O=Cc1ccccc1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phthalaldehyde
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Formel vikt 134.0368
Procent renhet >95%