Läs mer
o-Phthaloyl dichloride, 90%, remainder mainly phthalic acid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10745611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10745611 5 mL Glasflaska 5ml
10157753 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131110050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-95-9 | Molecular Formula: C8H4Cl2O2 | Molecular Weight: 203.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-95-9
MDL-nummer MFCD00000666
InChI-nyckel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-namn bensen-1,2-dikarbonylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phthaloyl dichloride
Namnnotering Resten är främst ftalsyra
Smältpunkt 12,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Kokpunkt 269,0 °C till 271,0 °C
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H4Cl2O2
Linjär formel C6H4(COCl)2
Brytningsindex 1,5674 till 1,5694
Kvantitet 5 mL
Beilstein 09, 805
Fieser 01,882; 14,263
Merck Index 15, 7487
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: löslig i eter, bryts ner i alkohol
Molekylvikt (g/mol) 203.02
Formel vikt 203.02
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Phthaloyl dichloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.