Läs mer
o-Ftaloyldiklorid, TRC
Produktkod. 30409353
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30409353 1 g
1 options
Produktkod. 30409353 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3900001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phthaloyl Dichloride
CAS 88-95-9
Molekylformel C8H4Cl2O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-Benzenedicarbonyl Dichloride, Phthaloyl Chloride, 1,2-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,2-Phthaloyl Dichloride, NSC 44611, Phthalic Acid Dichloride, Phthalic Chloride, Phthalic Dichloride, Phthaloyl Dichloride, Phthalyl Chloride, Phthalyl Dichloride, o-Phthalic Acid Dichloride
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
LEDER ClC(=O)c1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC-namn Bensen-1,2-dikarbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.02
Formel vikt 201.9588