Läs mer
o-Ftaloyldiklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Phthaloyl Dichloride |
| CAS | 88-95-9 |
| Molekylformel | C8H4Cl2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarbonyl Dichloride, Phthaloyl Chloride, 1,2-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,2-Phthaloyl Dichloride, NSC 44611, Phthalic Acid Dichloride, Phthalic Chloride, Phthalic Dichloride, Phthaloyl Dichloride, Phthalyl Chloride, Phthalyl Dichloride, o-Phthalic Acid Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H |
| LEDER | ClC(=O)c1ccccc1C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | Bensen-1,2-dikarbonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.02 |
| Formel vikt | 201.9588 |