Läs mer
O-Propargyl-Puromycin, MedChemExpress
Produktkod. 16481539
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481539 1 mg 1mg
16479287 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481539 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15680
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress O-Propargyl-Puromycin, an alkyne analog of puromycin, is a potent protein synthesis inhibitor.
O-Propargyl-Puromycin, an alkyne analog of puromycin, is a potent protein synthesis inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Propargyl-Puromycin
CAS 1416561-90-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H29N7O5
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.56 mM)
LEDER CN(C)C1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](NC([C@@H](N)CC4=CC=C(OCC#C)C=C4)=O)[C@@H](CO)O3)C=N2)=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 495.53
Formel vikt 495.53
Procent renhet 96.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder