Läs mer
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA-stegar, redo att använda
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA-stegar är utformade för exakt storlek av PCR-produkter och andra dubbelsträngade DNA-fragment i agaros eller icke-denaturerande polyakrylamidgeler.
O'RangeRuler serien kännetecknas av sin 'stegsteg'-design. De kromatografirenade DNA-fragmenten separeras noggrant med en konsekvent ökning (t.ex. 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp eller 500 bp). Designen möjliggör noggrann och exakt storlek av DNA-fragment. Rekommenderas inte för DNA-kvantifiering.
Alla O'RangeRuler DNA-stegar levereras med 6X Orange DNA Loading Dye för prov-DNA. Orange G-färg kan användas för att övervaka DNA-migration i agarose- eller polyakrylamidgeler och migrerar vid 50 punkter i en 1 % agarosegel.
Höjdpunkter
- Stegar finns i ett brett intervall från 5 till 500 bp
- Jämnt fördelade referensband
- Vassa band, lättkomliga fragmentstorlekar
- Färdigblandad—färdigblandad med 6X Orange Loading Dye för direkt laddning
- Stabil i rumstemperatur i upp till 24 månader
Hållbarhetsfunktioner
Färdiga O'RangeRuler DNA-stegar kan förvaras i rumstemperatur i upp till 24 månader. Stegen levereras vid rumstemperatur, med optimerad förpackning i rätt storlek och 100 % återvinningsbar förpackning som minskar avfall.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Orange G |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 50 till 1000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Kvantitet | 25μ g |
| Produktlinje | O'GeneRuler, O'RangeRuler |
| Produkttyp | DNA-stege |