Läs mer
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA-stegar, redo att använda
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10598170 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storleksintervall:
10 till 100 bp
10 till 150 punkter
100 till 500 bp
100 till 6000 bp
20 till 300 basispunkter
200 till 3000 bp
50 till 1000 bp
500 till 6000 bp
Förpackningsstorlek:
25µg
50µg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storleksintervall Förpackningsstorlek
10598170 20 till 300 basispunkter 50µg
10839020 10 till 100 bp 50µg
10765271 10 till 150 punkter 50µg
10181120 50 till 1000 bp 25µg
10191120 100 till 500 bp 25µg
10840041 100 till 6000 bp 25µg
10394810 200 till 3000 bp 25µg
10810231 500 till 6000 bp 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10598170 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1323
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA-stegar är en stege som är utformad för exakt storlek av DNA-fragment i agaros- eller icke-denaturerande polyakrylamidgeler.
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA-stegar är utformade för exakt storlek av PCR-produkter och andra dubbelsträngade DNA-fragment i agaros eller icke-denaturerande polyakrylamidgeler.
O'RangeRuler serien kännetecknas av sin 'stegsteg'-design. De kromatografirenade DNA-fragmenten separeras noggrant med en konsekvent ökning (t.ex. 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp eller 500 bp). Designen möjliggör noggrann och exakt storlek av DNA-fragment. Rekommenderas inte för DNA-kvantifiering.
Alla O'RangeRuler DNA-stegar levereras med 6X Orange DNA Loading Dye för prov-DNA. Orange G-färg kan användas för att övervaka DNA-migration i agarose- eller polyakrylamidgeler och migrerar vid 50 punkter i en 1 % agarosegel.
Höjdpunkter
  • Stegar finns i ett brett intervall från 5 till 500 bp
  • Jämnt fördelade referensband
  • Vassa band, lättkomliga fragmentstorlekar
  • Färdigblandad—färdigblandad med 6X Orange Loading Dye för direkt laddning
  • Stabil i rumstemperatur i upp till 24 månader
Hållbarhetsfunktioner
Färdiga O'RangeRuler DNA-stegar kan förvaras i rumstemperatur i upp till 24 månader. Stegen levereras vid rumstemperatur, med optimerad förpackning i rätt storlek och 100 % återvinningsbar förpackning som minskar avfall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Orange G
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 20 till 300 basispunkter
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 50μ g
Produktlinje O'GeneRuler, O'RangeRuler
Produkttyp DNA-stege