Läs mer
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200113683 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storleksintervall:
10 till 100 bp
100 till 500 bp
100 till 6000 bp
200 till 3000 bp
50 till 1000 bp
500 till 6000 bp
Förpackningsstorlek:
25µg
50µg
Produktkod. 10839020
Brand: Thermo Scientific™ SM1303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Höjdpunkter
  • Trappstege med steg om 5 bp
  • Skarpa band, lätta att komma ihåg fragmentstorlekar
  • Jämnt fördelade referensband (givna i rött)
  • Klar att använda - förblandad med 6X Orange Loading Dye för direkt laddning och förvaring i rumstemperatur
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Orange G
Produkttyp DNA-stege
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 10 till 100 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produktlinje O ’GeneralRuler, O'RangeRuler
Kvantitet 50μ g