Läs mer
Bohlender™ O-ring
Material:
Polytetrafluoreten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | 18 gänga GL och 9 x11mm dia. Rör . Som packning till BOLA skruvlock med öppning (Kat.nr H 983/ H 984/ H 995 på sidan 88). Även lämplig för GL-caps of company Duran Group (tidigare Schott AG). |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Produkttyp | O-ring |
| Material | Polytetrafluoreten |
| Diameter (metrisk) Utsida | 16 mm |
| Storlek | 16 OD x 10 IDmm |