Läs mer
Merck O-ring
Produktkod. 10325431 Handla allt Merck Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
25 mm gasledningsfilterhållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10325431 25 mm gasledningsfilterhållare Paket med 6
1 options
Produktkod. 10325431 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX4002516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 SEK
    1010.00 SEK / Paket med 6
    Save 150.00 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 12-10-2026
Specifikationer
För användning med (applikation) Viton 2-021
För användning med (utrustning) 25 mm gasledningsfilterhållare
Kvantitet 5-pack
Produkttyp O-ring
Material Fluoroelastomer
Diameter (metrisk) Utsida 23.52 mm
Storlek 2-021