Läs mer
Cytiva O-ring
Handla allt Cytiva Produkter
Storlek:
11,3 x 2,4 mm
27,1 x 1,60 mm
37,47 x 5,34 mm
6,75 x 1,78 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Kan användas i vattenlösningar
- Nästan alla organiska lösningsmedel
- Följande få undantag: klorerade kolväten, aceton och andra ketoner, alifatiska estrar och fenol. Lösningar som innehåller mer än 10 % NaOH, 10 % HCl, andra starka mineralsyror eller 5 % ättiksyra bör inte användas
- Tillverkad av nitrilgummi (NBR)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För användning med serierna XK och K 9 |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Produkttyp | O-ring |
| Material | Nitrilgummi |
| Storlek | 37,47 x 5,34 mm |