Läs mer
Cytiva O-ring
Produktkod. 11530854 Handla allt Cytiva Produkter
Storlek:
11.3 x 2.4mm
27,1 x 1,60 mm
37,47 x 5,34 mm
6.75 x 1.78mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11530854
Brand: Cytiva 19504301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användning i vattenlösningar och nästan alla organiska lösningsmedel som vanligtvis används vid vätskekromatografi av makromolekyler. Cytiva Life Sciences™ O-ringar är gjorda av nitrilgummi.
  • Kan användas i vattenlösningar
  • Nästan alla organiska lösningsmedel
  • Följande få undantag: klorerade kolväten, aceton och andra ketoner, alifatiska estrar och fenol. Lösningar som innehåller mer än 10 % NaOH, 10 % HCl, andra starka mineralsyror eller 5 % ättiksyra bör inte användas
  • Tillverkad av nitrilgummi (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp O-ring
Material Nitrilgummi
Storlek 6.75 x 1.78mm