Läs mer
Cytiva O-ring
Produktkod. 11785185 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Storlek:
11,3 x 2,4 mm
27,1 x 1,60 mm
37,47 x 5,34 mm
6,75 x 1,78 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11785185 11,3 x 2,4 mm Varje
10201640 37,47 x 5,34 mm Paket med 5
11570854 27,1 x 1,60 mm Paket med 5
11530854 6,75 x 1,78 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11785185 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18110497
I lager
Användning i vattenlösningar och nästan alla organiska lösningsmedel som vanligtvis används vid vätskekromatografi av makromolekyler. Cytiva Life Sciences™ O-ringar är gjorda av nitrilgummi.
  • Kan användas i vattenlösningar
  • Nästan alla organiska lösningsmedel
  • Följande få undantag: klorerade kolväten, aceton och andra ketoner, alifatiska estrar och fenol. Lösningar som innehåller mer än 10 % NaOH, 10 % HCl, andra starka mineralsyror eller 5 % ättiksyra bör inte användas
  • Tillverkad av nitrilgummi (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2/Pk.
Produkttyp O-ring
Material Perfluor-gummi
Storlek 11,3 x 2,4 mm