Läs mer
RETSCH O-ring för testsilar
Produktkod. 10581153 Handla allt Retsch Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10581153
Brand: RETSCH 05.114.0077
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Placeras i testsilens urtag för att ge maximal stabilitet och optimal tätning vid användning i silstaplar. Dessa o-ringar för testsilar finns i flera storlekar, baserat på testsilens diameter.
  • Ger maximal stabilitet och optimal tätning vid användning i siktstaplar
  • Finns i flera storlekar, baserat på testsilens diameter
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp O-ring
Diameter (metrisk) Utsida 200 mm