Beskrivning
XK tomma kolonner är designade för vätskekromatografi vid lågt till medeltryck. De är användarvänliga, robusta och ger reproducerbar packning. XK-pelare har beslag för direkt anslutning till ÄKTA™ systeminstrument eller andra HPLC-system. XK-pelare har röda plaständstycken som innehåller en O-ring, tätningsring, brickring och låsring.
- Reservo-ringar kommer i förpackningar om fem (5) och är gjorda av PTFE-beläggning (Viton™ )
- Två O-ringar ingår i tillbehörssatser för XK-kolonner
- Tillgängliga alternativ för XK-pelare med innerdiametrar på 16 mm, 26 mm eller 50 mm
- Kan även användas vid ompackning HiLoad™ Superdex™ förpackade kolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| För användning med | XK 16 kolumner |
| Längd (metrisk) | 10.3 mm |
| Kvantitet | 5 Pack |
| Kolumntyp | XK tomma kromatografikolumner |
| Material | PTFE-belagd propylen |
| Typ | O-ringsadapter |