Läs mer
Cytiva O-ringskontakt
Handla allt Cytiva Produkter
Storlek:
25 mm gänga x 6 mm innerdiameter; M6 Kvinnliga anslutningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Produkttyp | Anslutning |
| Material | Polypropen |
| Diameter (metrisk) Utsida | 6 mm |
| Storlek | 25 mm gänga x 6 mm innerdiameter; M6 Kvinnliga anslutningar |