Läs mer
DWK Life Sciences O-ring, gjord av nitril, för säkerhetsstandard jorduttag
Produktkod. 15864608 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Ledstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek Förpackningsstorlek
15864608 NS 14/23 Paket med 10
15921561 NS 45/40 Paket med 10
15991551 NS 19/26 Paket med 10
15884608 NS 29/32 Paket med 10
15894608 NS 34/35 Paket med 10
15911561 NS 24/29 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15864608 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286216803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 SEK
    70.11 SEK / Paket med 10
    Save 36.89 SEK
    34% Av
I lager
Komponent av DURAN™ säkerhetsjordfog.
Nitril O-ringar för DURAN™ säkerhetsjordförband tillsammans med skruvlocket säkrar anslutningen mellan kärna och hylsa.
  • I kombination med skruvlocket kan säkerhetsjordförbanden (kärna och hylsa) tätas tätt.
Specifikationer
För användning med (applikation) För att säkra säkerhetsslipningarna; Tätning
Ledstorlek NS 14/23
Kvantitet 10/Pk.
Material Nitril