Läs mer
DWK Life Sciences O-ring, röd, FEP-belagd, ej lämplig för exsickatorer
Produktkod. 12646203 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12646203
Brand: DWK Life Sciences 292225707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Seal är lämplig för tät tätning av plana flänskärl med ringformigt spår.
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som består av en nedre del och ett lock. Dessa två delar hålls samman av en klämring. Den röda O-ringen av silikon är sömlöst belagd med FEP och fungerar som en optimal tätning för plana flänskärl med ringformigt spår. Den förhindrar fastklämning av markytorna mellan basen och locket och är övertygande tack vare sin goda elasticitet i kombination med enastående kemikaliebeständighet.
  • Tillbehör för plattflänskärl, bestående av en elastisk silikonkärna med sömlös FEP-beläggning som omsluter ringen
  • Kombinationen av dessa högkvalitativa material uppnår god elasticitet i kombination med enastående kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Tätt stängning av flänskärl
Kvantitet 1 st
Material Silikon, FEP
Diameter (metrisk) Utsida 157 mm