Läs mer
DWK Life Sciences O-ring, transparent, av silikon (VMQ), ej lämplig för exsickatorer
Produktkod. 11880680 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Förpackningsstorlek
11880680 157 mm Paket med 5
11890680 215 mm Paket med 5
15282119 110 mm Paket med 5
13497068 133 mm Paket med 5
11870680 75 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11880680 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292255701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2305.00 SEK
    1932.36 SEK / Paket med 5
    Save 372.64 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Seal är lämplig för tät tätning av plana flänskärl med ringformigt spår.
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som består av en nedre del och ett lock. Dessa två delar hålls samman av en klämring. Den genomskinliga O-ringen av silikon fungerar som tätning för plana flänskärl med ringformigt spår. Den förhindrar lutning av markytorna mellan underdelen och locket och övertygar genom sin goda elasticitet. Kemikaliebeständigheten är begränsad jämfört med FEP-belagda O-ringar.
  • Tillbehör för platta flänskärl från silikon (VMQ), så är mycket elastisk
  • Den kemiska beständigheten hos silikon är lägre än FEP-belagda O-ringar
Specifikationer
För användning med (applikation) Tätt stängning av flänskärl
Kvantitet 5/Pk.
Material Silikon (VMQ)
Diameter (metrisk) Utsida 157 mm