Läs mer
DWK Life Sciences O-ring, transparent, av silikon (VMQ), ej lämplig för exsickatorer
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som består av en nedre del och ett lock. Dessa två delar hålls samman av en klämring. Den genomskinliga O-ringen av silikon fungerar som tätning för plana flänskärl med ringformigt spår. Den förhindrar lutning av markytorna mellan underdelen och locket och övertygar genom sin goda elasticitet. Kemikaliebeständigheten är begränsad jämfört med FEP-belagda O-ringar.
- Tillbehör för platta flänskärl från silikon (VMQ), så är mycket elastisk
- Den kemiska beständigheten hos silikon är lägre än FEP-belagda O-ringar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Tätt stängning av flänskärl |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Material | Silikon (VMQ) |
| Diameter (metrisk) Utsida | 215 mm |