Läs mer
Thermo Scientific O-ringar, Viton
Produktkod. 15894907
Change view
För användning med (utrustning):
1000 ml flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15894907 1000 ml flaska Paket med 6
1 options
Produktkod. 15894907 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 75003020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.08 SEK
    439.19 SEK / Paket med 6
    Save 43.89 SEK
    9% Av
I lager
Ersättande O-ringar, Viton , för 1000 ml flaskor.
  • Ersättande O-ringar x 6, Viton , för 1000 ml flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 1000 ml flaska
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 6 Pk.
Produkttyp O-ring