Läs mer
O,S-dietylmetylfosfonotioat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11400790
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400790 0.5 g 0.5g
11410790 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044465.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
O,S-dietylmetylfosfonotioat används som en hämmare av kolinesteras. Det används också i läkemedel, mellanprodukter och finkemikalier. Det fungerar också som fosforylering och fosfityleringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2511-10-6
MDL-nummer MFCD01705977
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,S-Diethyl methylphosphonothioate
Densitet 1.094 g/mL
Kokpunkt 95 °C till 97 °C (10 mmHg)
Molekylformel C5H13O2PS
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3278
Synonym o,s-diethyl methylphosphonothioate, o,s-diethyl methylthiophosphonate, methylphosphonothioic acid o,s-diethyl ester, osdmp, phosphonothioic acid, methyl-, o,s-diethyl ester, phosphonothioic acid, p-methyl-, o,s-diethyl ester, o-ethyl s-ethyl methylphosphonothioate, ethyl ethylsulfanyl methyl phosphinate, acmc-20ak0l, ethoxy ethylthio methyl phosphine oxide
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
InChI-nyckel AIMOGGQLCCAPQJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCOP(=O)(C)SCC
IUPAC-namn 1-[etylsulfanyl(metyl)fosforyl]oxietan
Molekylvikt (g/mol) 168.19
PubChem CID 520177
Formel vikt 168.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.