Läs mer
O,S-dietylmetylfosfonotioat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410790
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
Produktkod. 11410790
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044465.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
O,S-dietylmetylfosfonotioat används som en hämmare av kolinesteras. Det används också i läkemedel, mellanprodukter och finkemikalier. Det fungerar också som fosforylering och fosfityleringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2511-10-6
MDL-nummer MFCD01705977
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,S-Diethyl methylphosphonothioate
Densitet 1.094 g/mL
Kokpunkt 95°C to 97°C (10 mmHg)
Molekylformel C14H12N2OS
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3278
Synonym methylene violet, dimethylthionoline, 7-dimethylamino phenothiazin-3-one, 3h-phenothiazin-3-one, 7-dimethylamino, unii-y3g6pd8nrb, y3g6pd8nrb, methylene violet biological stain, 7-dimethylamino-3h-phenothiazin-3-one, methylenviolett, methylene violet bernthsen
Löslighetsinformation Immiscible with water.
InChI-nyckel ALJHHTHBYJROOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=O)C=C3S2
IUPAC-namn 7-(dimetylamino)fenotiazin-3-on
Molekylvikt (g/mol) 256.32
PubChem CID 73024
Formel vikt 168.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.