Läs mer
O,S-dietylmetylfosfonothioat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O,S-Diethyl Methylphosphonothioate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13O2PS/c1-4-7-8(3,6)9-5-2/h4-5H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 168.0374 |