missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O,S-TEPP 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30309268
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30309268 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30309268 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17240100AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O,S-TEPP
CAS 645-78-3
Analyt- eller komponentnamn O,S-TEPP
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H20 O6 P2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tetraethyl thionopyrophosphate, O,S-TEPP
InChI formel InChI=1S/C8H20O6P2S/c1-5-10-15(9,11-6-2)14-16(17,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
LEDER CCOP(=O)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC
IUPAC-namn diethoxyphosphinothioyl diethyl phosphate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 306.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 306.0456 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.