Läs mer
O-t-butyldifenylsilylhydroxylamin, TRC
Produktkod. 30347153
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30347153 1 g
1 options
Produktkod. 30347153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8200301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamine
CAS 103587-51-5
Molekylformel C16 H21 N O Si
Kvantitet 1 g
Synonym O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]hydroxylamine, (t-Butyldiphenylsilyloxy)amine, O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]-hydroxylamine, O-DPTBS hydroxylamine
InChI formel InChI=1S/C16H21NOSi/c1-16(2,3)19(18-17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,17H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)[Si](ON)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn O-[tert-butyl(difenyl)silyl]hydroxylamin
Molekylvikt (g/mol) 271.43
Formel vikt 271.139