Läs mer
o-Terfenyl 10 000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314477
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314477 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30314477 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYS09010012DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material o-Terphenyl
CAS 84-15-1
Analyt- eller komponentnamn o-Terphenyl
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H14
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,1':2',1''-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809
InChI formel InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
LEDER c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3
IUPAC-namn 1,2-difenylbensen
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 230.3
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 230,1096 g/mol