Läs mer
o-Terphenyl-d14, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Terphenyl-d14 |
| CAS | 5142-67-6 |
| Molekylformel | C18 2H13 H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1':2',1''-Terphenyl-2,2'',3,3',3'',4,4',4'',5,5',5'',6,6',6''-d14, o-Terphenyl-d14 (7 CI,8 CI), Perdeuterated o-terphenyl, o-Terphenyl D14 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,13 D,14 D |
| LEDER | [2 H]c1cc(c([2 H])c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,3,4,5-tetradeuteriophenyl)phenyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.38 |
| Formel vikt | 243.1911 g/mol |
| Visa mer |