Läs mer
o-Terphenyl, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891371
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891371 100 g 100g
15881371 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891371 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8210770100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-15-1
Specifikationer
Smältpunkt 55°C to 59°C
Kokpunkt 332°C/1013 hPa
Molekylformel 2-(C6H5)C6H4C6H5
MDL-nummer MFCD00003055
Kvantitet 100 g
Synonym o-Terphenyl, 1,2-Diphenylbenzene, o-Terphenyl
Molekylvikt (g/mol) 230.3