Läs mer
O-Terfenyl, TRC
Produktkod. 30137355
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137355 5 g
30135110 25 g
18044050 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1166855G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-15-1
Molekylformel C18 H14
Molekylvikt (g/mol) 230.3
Synonym 1,1':2',1' '-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809
IUPAC-namn 1,2-difenylbensen
LEDER c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Terphenyl
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Formel vikt 230.1096