Läs mer
o-tert-Butyl-Alpha-chlorotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-tert-Butyl-alpha-chlorotoluene |
| CAS | 56240-38-1 |
| Molekylformel | C11H15Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-(Chloromethyl)-2-(1,1-dimethylethyl)benzene, o-(Chloromethyl)-tert-butylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-7-5-4-6-9(10)8-12/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccccc1CCl |
| IUPAC-namn | 1-tert-butyl-2-(chloromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.69 |
| Formel vikt | 182.0862 |