Läs mer
O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30983553
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30983553 25 g 25g
30980750 10 g -
30971936 5 g -
30983355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30983553 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14634325g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
CAS 39684-28-1
Molekylformel C4H12ClNO
MDL-nummer MFCD00043272
Kvantitet 25 g
LEDER Cl.CC(C)(C)ON
Molekylvikt (g/mol) 125.60
Procent renhet 98%