Läs mer
O-(tert-butyl)hydroxylaminhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10051644 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10051644 1 g Glasflaska 1g
10143144 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10051644 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399680010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 39684-28-1 | C4H11NO·HCl | 125,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39684-28-1
Molekylformel C4H11NO·HCl
Molekylvikt (g/mol) 125.6
InChI-nyckel ZBDXGNXNXXPKJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, o-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, o-t-butylhydroxylamine hydrochloride, tert-butoxyamine hydrochloride, o-tert-butyl hydroxylaminehydrochloride, hydroxylamine, o-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, soyheadhmuup@, o-tert-butylhydroxylamine hcl, pubchem19621, t-butoxyamine hydrochloride
PubChem CID 2777906
IUPAC-namn O-tert-butylhydroxylamin;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)ON.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt 155.0°C
Analysprocentintervall 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CONH2·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 125.6
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.