Läs mer
O-tert-butyl-L-serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430709
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430709 1 g 1g
15440709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63812.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18822-58-7 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
O-tert-Butyl-L-serin tert-butylesterhydroklorid är ett skyddat L-serin som används vid peptidsyntes, t.ex. syntes av glykopeptider och lipopeptider och framställning av aminofosfolipider. O-tert-Butyl-L-serin (Ser(TBU-OH), en serin-hydroxylskyddad aminosyra, används i SPPS såsom syntes av svansade cykliska RGD-peptider för att förhindra glutarimidbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-tert-Butyl-L-serin tert-butylesterhydroklorid är ett skyddat L-serin som används vid peptidsyntes, t.ex. syntes av glykopeptider och lipopeptider och framställning av aminofosfolipider. O-tert-Butyl-L-serin (Ser(TBU-OH), en serin-hydroxylskyddad aminosyra, används i SPPS såsom syntes av svansade cykliska RGD-peptider för att förhindra glutarimidbildning.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Ljuskänslig. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18822-58-7
Molekylformel C7H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 161.201
MDL-nummer MFCD00066088
InChI-nyckel DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Synonym h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
PubChem CID 7004940
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]propansyra
LEDER CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-tert-Butyl-L-serine
Smältpunkt 220°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 2500118
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 161.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.