Läs mer
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15457066
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457066 1 g 1g
15477066 250 mg 250mg
15467066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62126.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17114-97-5 | C8H18ClNO3 | 211.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17114-97-5
Molekylformel C8H18ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 211.69
MDL-nummer MFCD00077108
InChI-nyckel PCIABNBULSRKSU-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-ser tbu-ome.hcl, o-tert-butyl-l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser tbu-ome hcl, s-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, methyl o-tert-butyl-l-serinate hydrochloride, l-serine, o-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, ksc491o3r, h-ser tbu-och3 hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hcl
PubChem CID 16218549
LEDER Cl.COC(=O)C(N)COC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Beilstein 2041979
IUPAC-namn metyl-2-amino-3-(tert-butoxi)propanoathydroklorid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 211.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.