Läs mer
O-tert-butyl-L-treonin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15489468
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489468 5 g 5g
15479468 1 g 1g
15499468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63031.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4378-13-6 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4378-13-6
Molekylformel C8H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD00037766
InChI-nyckel NMJINEMBBQVPGY-RITPCOANSA-N
Synonym h-thr tbu-oh, o-tert-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-tert-butoxy butanoic acid, l-threonine, o-1,1-dimethylethyl, o-t-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy butanoic acid, o-tert.-butylthreonin, o-tert.butyl-l-threonine, h-ser trt-2-chlorotrityl resin, h-thr tbu-2-chlorotrityl resin
PubChem CID 6951357
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]butansyra
LEDER C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-tert-Butyl-L-threonine
Beilstein 2206127
Kvantitet 5 g
Formel vikt 175.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.