Läs mer
O-tert-butyl-L-treoninmetylesterhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7055045
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15498346
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63529.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71989-43-0 | C9H20ClNO3 | 225.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71989-43-0
Molekylformel C9H20ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 225.71
MDL-nummer MFCD00077111
InChI-nyckel SDHKEUUZUMQSAD-HHQFNNIRSA-N
Synonym h-thr tbu-ome.hcl, h-thr tbu-ome hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-tert-butoxy butanoate hydrochloride, o-tert-butyl-l-threonine methyl ester hydrochloride, o-t-butyl-l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl o-1,1-dimethylethyl-l-threoninate hydrochloride, l-threonine, o-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, hydrochloride, h-thr but-ome hcl, h-thr t-bu-ome*hcl;, ksc491o2b
PubChem CID 16218568
IUPAC-namn metyl (2S,3R)-2-amino-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]butanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-tert-Butyl-L-threonine methyl ester hydrochloride
Beilstein 4716005
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.71
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.