Learn More
O-tert-butyl-L-treonin metylesterhydroklorid, 95 %
Product Code. 15498346
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15498346 1 g 1g
15408356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15498346 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63529.03
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 71989-43-0 | C9H20ClNO3 | 225,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71989-43-0
Molekylformel C9H20ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 225.71
MDL-nummer MFCD00077111
InChI-nyckel SDHKEUUZUMQSAD-HHQFNNIRSA-N
Synonym h-thr tbu-ome.hcl, h-thr tbu-ome hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-tert-butoxy butanoate hydrochloride, o-tert-butyl-l-threonine methyl ester hydrochloride, o-t-butyl-l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl o-1,1-dimethylethyl-l-threoninate hydrochloride, l-threonine, o-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, hydrochloride, h-thr but-ome hcl, h-thr t-bu-ome*hcl;, ksc491o2b
PubChem CID 16218568
IUPAC-namn metyl (2S,3R)-2-amino-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]butanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)OC(C)(C)C
Spécification
Kemiskt namn eller material O-tert-Butyl-L-threonine methyl ester hydrochloride
Beilstein 4716005
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.71
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.