Läs mer
O-tert-butyl-n-fmoc-L-beta-homoserin, 95 %
Produktkod. 15458577
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458577 250 mg 250mg
15448577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52065.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 203854-51-7 | C23H27NO5 | 397,471 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 203854-51-7
Molekylformel C23H27NO5
Molekylvikt (g/mol) 397.471
MDL-nummer MFCD01862865
InChI-nyckel SKYFRYZPXHNPOK-OAHLLOKOSA-N
Synonym fmoc-beta-hoser tbu-oh, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homoserine, fmoc-l-beta-homoserine otbu, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy butanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6740, fmoc-hoser tbu-oh, fmoc-??-hoser tbu-oh, fmoc-beta-homoser tbu-oh, fmoc-i 2-hoser tbu-oh
PubChem CID 2761544
IUPAC-namn (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]butansyra
LEDER CC(C)(C)OCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homoserine
Smältpunkt 96 °C till 98 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 8014825
Formel vikt 397.47
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.