Läs mer
O-tert-butyl-n-fmoc-L-beta-homotyrosin, 95 %
Produktkod. 15468757
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468757 250 mg 250mg
15458757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52192.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 219967-69-8 | C29H31NO5 | 473,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 219967-69-8
Molekylformel C29H31NO5
Molekylvikt (g/mol) 473.57
MDL-nummer MFCD01862862
InChI-nyckel FKUBPXDMQFEPGP-CYLJNIGPNA-N
Synonym fmoc-l-beta-homotyrosine otbu, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-o-tert-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-beta-homotyr tbu-oh, 3s-4-4-tert-butoxy phenyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6770, fmoc-homotyr tbu-oh, fmoc-beta-homotyr otbu-oh, tmba037, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-4-2-methylpropan-2-yl oxy phenyl butanoic acid
PubChem CID 2761556
LEDER CC(C)(C)OC1=CC=C(CC[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homotyrosine
Kvantitet 250 mg
Beilstein 8236890
IUPAC-namn (2S)-4-[4-(tert-butoxi)fenyl]-2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)smörsyra
Formel vikt 473.57
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.