Läs mer
o-tert-Butyl-p-cresol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-tert-Butyl-4-methylphenol |
| CAS | 2409-55-4 |
| Molekylformel | C11 H16 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-tert-Butyl-4-cresol, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 4-Methyl-2-(1,1-dimethylethyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3 |
| LEDER | Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-tert-butyl-4-metylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.24 |
| Formel vikt | 164.1201 |