Läs mer
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamin, TRC
Produktkod. 30449110
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30449110 1 g
1 options
Produktkod. 30449110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8895651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
Molekylformel C5H11NO2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
LEDER NOC1CCCCO1
IUPAC-namn O-(oxan-2-yl)hydroxylamin
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.079