missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine |
| CAS | 6723-30-4 |
| Molekylformel | C5H11NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2 |
| LEDER | NOC1CCCCO1 |
| IUPAC-namn | O-(oxan-2-yl)hydroxylamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vikt | 117.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?