Läs mer
O-(tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11955661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11955661 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 11955661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437850010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 6723-30-4 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 32,7 °C till 37,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H11NO2
MDL-nummer MFCD01321374
Kvantitet 1 g
Synonym o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl-hydroxylamine, o-oxan-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl hydroxylamine, 2-aminooxy tetrahydro-2h-pyran, o-tetrahydro-pyran-2-yl-hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-ylhydroxylamine, o-tertrahydroxy-pyran-2-yl-hydroxylamine, hydroxylamine, o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, h2nothp
InChI-nyckel NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYNA-N
LEDER NOC1CCCCO1
IUPAC-namn O-(oxan-2-yl)hydroxylamin
Molekylvikt (g/mol) 117.15
PubChem CID 5142091
Formel vikt 117.15
Procent renhet 96%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.