Läs mer
o-Thiocresol, 98 %
Produktkod. 11498700
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498700 100 g 100g
11470627 5 g 5g
11480627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498700 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22460.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124,20 g/mol
o-Tiokresol används som tiol för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar o-Thiocresol används som tiol för
proteomikforskning.
Löslighet
Löslig i eter och etanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-06-4
Molekylformel C7H8S
Molekylvikt (g/mol) 124.20
MDL-nummer MFCD00004838
InChI-nyckel LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
PubChem CID 8712
IUPAC-namn 2-metylbensentiol
LEDER CC1=CC=CC=C1S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Thiocresol
Smältpunkt 10 °C till 12 °C
Densitet 1.054
Kokpunkt 195 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.58
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 774068
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,9325
Löslighetsinformation Löslig i eter och etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 124.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.