missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O-TMS Dehydro-o,p’-Dicofol, TRC

Produktkod. 30452634
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452634 5 mg
30453720 10 mg
30456834 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT9476255MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O-TMS Dehydro-o,p’-Dicofol
Analyt- eller komponentnamn O-TMS Dehydro-o,p’-Dicofol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H17 Cl5 O Si
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl5OSi/c1-24(2,3)23-16(17(20,21)22,12-8-10-13(18)11-9-12)14-6-4-5-7-15(14)19/h4-11H,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER C[Si](C)(C)OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn trimethyl-[2,2,2-trichloro-1-(2-chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)ethoxy]silane
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 442.667
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 439.949
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.