missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-TMS Dehydro-o,p’-Dicofol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-TMS Dehydro-o,p’-Dicofol |
| Analyt- eller komponentnamn | O-TMS Dehydro-o,p’-Dicofol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H17 Cl5 O Si |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl5OSi/c1-24(2,3)23-16(17(20,21)22,12-8-10-13(18)11-9-12)14-6-4-5-7-15(14)19/h4-11H,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[Si](C)(C)OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | trimethyl-[2,2,2-trichloro-1-(2-chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)ethoxy]silane |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.667 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?