Läs mer
o-Tolidine, 95 %, praxis, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10163051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
500g
Produktkod. 10163051
Brand: Thermo Scientific Acros 421121000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-93-7
MDL-nummer MFCD00014773
InChI-nyckel NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metylfenyl)-2-metylanilin
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolidine
Namnnotering (pract), 95%
Smältpunkt 125.0°C to 132.0°C
Färg Beige eller brun till grå
Kokpunkt 300.5°C
Flampunkt 244°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H16N2
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, IV, 419
Merck Index 15, 9674
Molekylvikt (g/mol) 212.29
Formel vikt 212.29
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Tolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.