Läs mer
o-Tolidin, 98 %
Produktkod. 11483428
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483428 100 g 100g
11473428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17837.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212,296 g/mol
O-Tolidine används i stor utsträckning vid färgtillverkning. Det används särskilt inom textil-, läder- och pappersindustrin. Den kan användas som en indikator inom analytisk, klinisk och kriminalteknisk kemi. Det används för bestämning av guld- och klornivån i poolvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-Tolidine används i stor utsträckning i färgtillverkning. Det används särskilt inom textil-, läder- och pappersindustrin. Den kan användas som en indikator inom analytisk, klinisk och kriminalteknisk kemi. Det används för bestämning av guld- och klornivån i poolvatten.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Noter
Ljus- och luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-93-7
Molekylformel C14H16N2
Molekylvikt (g/mol) 212.296
MDL-nummer MFCD00014773
InChI-nyckel NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metylfenyl)-2-metylanilin
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolidine
Smältpunkt 128°C to 132°C
Kokpunkt 300°C to 301°C
Flampunkt 244°C (471°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,9514
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 212.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Tolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.