Läs mer
o-Tolidindihydroklorid, 97 %
Produktkod. 11423727
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423727 100 g 100g
11413727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18196.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 612-82-8 | C14H18Cl2N2 | 285,212 g/mol
o-Tolidindihydroklorid används som ett känsligt kolorimetriskt reagens för guld och för fritt klor i vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar o-Tolidine dihydrochloride används som ett känsligt kolorimetriskt
reagens för guld och för fritt klor i vatten.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-82-8
Molekylformel C14H18Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 285.212
MDL-nummer MFCD00012960
InChI-nyckel LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metylfenyl)-2-metylanilin;dihydroklorid
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Tolidine dihydrochloride
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 285.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.